PBGC07610
Disques d′ultrafiltration, de 10 kDa de poids moléculaire nominal limite (NMWL)
Biomax®, filter diam. 76 mm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 10 kDa
420,00 $
About This Item
420,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diamètre
76 mm
Diam. du filtre
76 mm
Surface de filtration
41.8 cm2
Dimension de pores
10 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
- Les membranes disques d'ultrafiltration en polyéthersulfone (PES) Biomax® conviennent parfaitement à la concentration des protéines, la purification et le dessalage.
- Elles sont optimisées pour la concentration et le dessalage du sérum, du plasma ou des milieux de culture tissulaire conditionnés.
- Elles sont déclinées en un large choix de dimensions de pores pour répondre aux besoins de votre application.
Application
Caractéristiques et avantages
- Propose des disques déclinés en une multitude de dimensions de pores pour répondre à tous vos besoins de séparation
- Compatible avec les cellules à agitation Amicon®
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1