Key Documents
UFSC20001
Cellule à agitation Amicon® 200 ml
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Synonyme(s) :
Amicon Cell, Stirred Cell, Stirred Cell 200mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031690
Matériaux
316 stainless steel ring(s) (stir bar retaining)
316 stainless steel washer
Nylon connections (Luer on filtrate tubing)
Tygon® tubing (filtrate; E-3603)
polyacetal base
polyacetal support (for stir bar)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone body
polysulfone cap
polysulfone holder (for membrane)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Niveau de qualité
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon®
Paramètres
200 mL process volume
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Hauteur
15.5 cm (6.1 in.)
Diam. du filtre
63.5 mm
Surface de filtration
28.7 cm2
Conditions d'expédition
ambient
Application
Cette cellule à agitation Amicon permet d'atteindre des débits importants avec des solutions contenant jusqu'à 10 % de macrosolutés. Elle est capable de réaliser une concentration ou un dessalage rapide suivi d'une concentration en une seule et même unité.
Principe
Sous pression
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : réf. 5123
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Articles
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.