Principaux documents
UFC30GV
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 0,5 ml
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
25 EA
146,00 $
100 EA
486,00 $
250 EA
948,00 $
146,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 EA
146,00 $
100 EA
486,00 $
250 EA
948,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
146,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 5 μL
Conditionnement
pkg of 24 ea
pkg of 8 ea
pkg of 96 ea
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
45 mm
Diamètre
10.6 mm
Surface de filtration
0.2 cm2
Volume de travail
0.5 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Code du filtre : GVPP
Type de filtre : microfiltration
Le filtre à centrifuger Ultrafree®-MC (0,5 ml) est un dispositif à usage unique jetable qui permet d'éliminer les particules des solutions biologiques aqueuses.
Application
Le filtre à centrifuger Ultrafree®-MC convient à :
  • l'élimination de particules et de précipités dans des échantillons aqueux et dans certains échantillons contenant des solvants
  • les solutions protéiques et les solutions contenant des acides nucléiques
  • l'extraction et la purification des protéines
  • la préparation d'échantillons
Caractéristiques et avantages
  • Disponible en cinq dimensions de pores différentes entre 0,1 et 5,0 µm
  • Des unités pré-stérilisées sont disponibles
  • Permet une filtration rapide et performances hautement reproductibles
  • Utiliser des rotors à angle fixe pour des tubes de 1,5 ml
Forme physique
Code couleur : jaune
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
  1. Can these be autoclaved to sterilise?
    1 answer
    1. Yes, this product may be autoclaved to sterilize. Note that this product also is available in a pre-sterilized format, as product number UFC30GV0S. Please see link below to review this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/ufc30gv0s