Principaux documents
UFC30LG25
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d′échantillon de 0,4 ml
pore size 0.2 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
25 EA
157,00 $
157,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 EA
157,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
157,00 $
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 5 μL
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
0.4 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
45 mm
Diamètre
10.6 mm
Surface de filtration
0.2 cm2
Volume de travail
0.4 mL
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Ultrafree®-MC (0,5 ml) et Ultrafree-CL (2 ml) sont des dispositifs à usage unique jetables qui permettent d'éliminer les particules des solutions biologiques aqueuses. Ces dispositifs sont proposés en deux volumes avec une gamme de membranes microporeuses (de 0,1 à 5,0 µm) pour une filtration rapide et des performances hautement reproductibles. Des unités pré-stérilisées sont également disponibles. Utilisez avec des rotors à angle fixe pour les tubes de 1,5 ml (-MC) et les tubes de 15 ml (–CL).
•Cinq dimensions de pores différentes entre 0,1 et 5,0 µm
•Unités pré-stérilisées également disponibles
•Filtration rapide et performances hautement reproductibles
•Utiliser des rotors à angle fixe pour les tubes de 1,5 ml
Applications
•Élimination de particules et de précipités dans des échantillons aqueux et dans certains échantillons contenant des solvants
•Conviennent parfaitement à une utilisation avec les solutions protéiques et les solutions contenant des acides nucléiques
Application
Membrane en PTFE hydrophile, 0,2 µm de dimension de pores, volumes de 0,4 ml, non stérile
Microcentrifugeuse avec rotor à angle fixe, 12 000 × g maximum
Forme physique
Code couleurs : jaune
Informations légales
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pengfei Cao et al.
eLife, 8 (2019-12-07)
The target of rapamycin (TOR) kinase is an evolutionarily conserved hub of nutrient sensing and metabolic signaling. In plants, a functional connection of TOR activation with glucose availability was demonstrated, while it is yet unclear whether branched-chain amino acids (BCAAs)