Principaux documents
UFC30HV
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 0,5 ml
pore size 0.45 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
25 EA
146,00 $
100 EA
486,00 $
250 EA
948,00 $
146,00 $
En stockDétails
Changer de vue
25 EA
146,00 $
100 EA
486,00 $
250 EA
948,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
146,00 $
En stockDétails
Matériaux
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 5 μL
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
45 mm
Diamètre
10.6 mm
Surface de filtration
0.2 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Ultrafree®-MC sont des dispositifs à usage unique jetables qui permettent d'éliminer les particules présentes dans les solutions biologiques aqueuses.
Application
Le filtre à centrifuger Ultrafree®-MC a été utilisé dans les applications suivantes :
  • Co-immunoprécipitation de protéines de signalisation[1]
  • Marquage indirect pour la préparation de sondes fluorescentes utilisées dans des expériences d'hybridation sur puces à ADN[2]
  • élimination des billes magnétiques présentes dans une solution dans une méthode d'édition de l'ARN[3]
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rémy Bruggmann et al.
Plant molecular biology, 58(2), 247-267 (2005-07-20)
Powdery mildew is an important disease of wheat caused by the obligate biotrophic fungus Blumeria graminis f. sp. tritici. This pathogen invades exclusively epidermal cells after penetrating directly through the cell wall. Because powdery mildew colonizes exclusively epidermal cells, it
Masayuki Sakurai et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2181, 113-148 (2020-07-31)
RNA editing of adenosines to inosines contributes to a wide range of biological processes by regulating gene expression post-transcriptionally. To understand the effect, accurate mapping of inosines is necessary. The most conventional method to identify an editing site is to
Javier Garzón et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 30(9), 1632-1648 (2005-04-14)
The regulator of G-protein signaling RGS17(Z2) is a member of the RGS-Rz subfamily of GTPase-activating proteins (GAP) that efficiently deactivate GalphazGTP subunits. We have found that in the central nervous system (CNS), the levels of RGSZ2 mRNA and protein are