Principaux documents
UFC40LG25
Millipore
Filtre à centrifuger Ultrafree®, volume d'échantillon de 2 ml
pore size 0.22 μm, PTFE membrane (hydrophilic)
Synonyme(s) :
Centrifuge filter
25 EA
215,00 $
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 EA
215,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE membrane (hydrophilic)
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
holdup volume 10 μL
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Ultrafree®
Paramètres
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
77 mm
Diamètre
16.3 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume de travail
2 mL
5 mL
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les filtres à centrifuger Ultrafree®-CL sont des dispositifs à usage unique jetables qui permettent d'éliminer les particules présentes dans les solutions biologiques aqueuses.
Type de filtre : microfiltration
Application
Pores de 0,22 µm, PTFE hydrophile, 2 ml de volume, non stérile
Pour rotor à angle fixe (15 ml), maximum 5 000 × g
Forme physique
Code couleur : Jaune
Informations légales
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany