MilliporeSigma
Passer à
04259
N-éthylmaléimide
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
NEM
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Vérifier la disponibilité des articles du panier
212,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
767,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
204-892-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
112448
212,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.), 44-47 °C
solubility
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 382 nm in methanol at 1 M
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
N-Ethylmaleimide (NEM) has been used:
  • to prepare NEM-modified myosin beads
  • to block unmodified free thiols in samples
  • as a supplement in IP lysis/wash buffer for in vitro SUMOylation assay
Réactif pour la modification covalente des résidus cystéine dans les protéines.
Biochem/physiol Actions
Agent alkylant sulfhydryle qui inactive l'isocitrate déshydrogénase dépendante du NADP et de nombreuses endonucléases.
Augmente les courants des canaux M natifs dans les neurones sympathiques et agit comme un ouvreur pour les canaux KCNQ2, KCNQ4 et KCNQ5.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
04260E127134115-M
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
mp
43-46 °C (lit.), 44-47 °C
mp
43-46 °C
mp
43-46 °C (lit.)
mp
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-éthylmaléimide
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf