ZFRES00UV
Lampe UV bactéricide
For use with standalone automatic sanitization modules (ASM), Reduces bacterial count in purified water
Synonyme(s) :
Lampe UV bactéricide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Caractéristiques
UV lamp replacement kit with cable and connector. Effective germicidal actions, multidirection radiation
Conditionnement
pkg of 1 unit
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Lampe UV de 254 nm pour la désinfection de l'eau pure
- Kit de remplacement de lampe UV, avec câble et connecteur, pour modules de décontamination automatique (ASM) autonomes
- Efficacité bactéricide