Principaux documents
SLHV033N
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Dimension de pores:
0.45 μm
Hauteur:
27 mm
Diamètre:
33 mm
Surface de filtration:
4.5 cm2
Volume:
100 mL
Stérilité:
non-sterile
Matériaux:
PVDF membrane
polypropylene housing
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.5 cm2
Volume
100 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Point de bulle
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HV
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex® avec membrane (PVDF) Durapore
•Faible adsorption protéique pour réduire au minimum l'interaction avec votre échantillon et optimiser le recouvrement
•Compatibles avec les solutions aqueuses et faiblement organiques
•Disponibles avec des dimensions de pores de 0,22 μm et 0,45 μm et en trois diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
•Constitués de polypropylène ou de polyéthylène haute densité (HDPE), présentant de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
Références se terminant par TL (-------TL) : 100 par pack. Ces filtres pour seringue sont équipés d'un tube de prolongement
Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Applications :
Filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; filtration d'échantillons biologiques et de solutions protéiques
Conditionnement
Non stérile
Caractéristiques
Pour un usage général au laboratoire uniquement.
Forme physique
Code couleurs : Jaune
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
Afficher tout
Protocoles
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.