Principaux documents
SLHV004SL
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
100 PKG
429,00 $
429,00 $
Disponible pour expédition le09 avril 2025Détails
Changer de vue
100 PKG
429,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
429,00 $
Disponible pour expédition le09 avril 2025Détails
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex
Durée de conservation
3 yr
Caractéristiques
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
low protein-binding filtration: suitable
Diamètre
4 mm
Surface de filtration
0.1 cm2
housing diam.
6.4 mm
inlet to outlet H
19.7 mm
Volume
1 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
aqueous solution(s)
tissue culture medium
mild organic solvent(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre pour seringue "Millex" en PVDF utilise une membrane en PVDF de 0,45 µm de dimension de pores et un support en polyéthylène haute densité.
Application
Le filtre pour seringue "Millex" en PVDF est destiné à la filtration stérilisante de milieux de culture tissulaire, d'additifs, de tampons, de solutions biologiques.
Caractéristiques et avantages
Conçu pour garantir la plus faible adsorption pour les solutions riches en protéines.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Removal of residual colonic ciprofloxacin in the rat by activated charcoal entrapped within zinc-pectinate beads.
Khoder, Mouhamad, et al.
European Journal of Pharmaceutical Sciences, 41, 281-288 (2010)
Raquel Díaz-López et al.
Biomaterials, 31(7), 1723-1731 (2009-12-02)
The surface of polymeric nanocapsules used as ultrasound contrast agents (UCAs) was modified with PEGylated phospholipids in order to escape recognition and clearance by the mononuclear phagocyte system and achieve passive tumor targeting. Nanocapsules consisted of a shell of poly(lactide-co-glycolide)
Holly Brunton et al.
Cell reports, 31(6), 107625-107625 (2020-05-14)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) can be divided into transcriptomic subtypes with two broad lineages referred to as classical (pancreatic) and squamous. We find that these two subtypes are driven by distinct metabolic phenotypes. Loss of genes that drive endodermal lineage