Principaux documents
SLGN033
Millipore
Filtre pour seringue en nylon Millex
pore size 0.2 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GN, Filtre pour seringue en nylon de 0,2 μm
50 PKG
298,00 $
250 PKG
1 190,00 $
1000 PKG
2 810,00 $
298,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
298,00 $
250 PKG
1 190,00 $
1000 PKG
2 810,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
298,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Nylon membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Agence
suitable for DIN 23702-1
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 537.1
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.5 cm2
Volume
100 mL
Couleur
purple
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Point de bulle
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Application(s)
PFAS testing
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane en nylon :
• Les filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane hydrophile en nylon sont compatibles avec une large gamme de solvants
• Disponibles en dimensions de pore de 0,20 µm et 0,45 µm et deux diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
• Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques, pour une vaste compatibilité chimique et une grande flexibilité au laboratoire
• Constitués de polypropylène, pour de faible niveaux de composés extractibles et une vaste compatibilité chimique
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
Références se terminant par TL (-------TL) : 100 par pack. Ces filtres pour seringue sont équipés d′un embout de sortie
Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Applications :
Filtration d′échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; clarification de solutions aqueuses et organiques.
Caractéristiques
Produit destiné uniquement à un usage général de laboratoire
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Données et produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 1633.
Afficher tout
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.