Principaux documents
SLHVR04
Millipore
Filtre pour seringue Millex en PVDF
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
100 EA
294,00 $
1000 FILTERS
2 770,00 $
294,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Changer de vue
100 EA
294,00 $
1000 FILTERS
2 770,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
294,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
5.2 L/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
19.7 mm
Diamètre
4 mm
Surface de filtration
0.1 cm2
Volume
1 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HV
Présentation des filtres pour seringue Millex à membrane Durapore (PVDF) non stériles
• Faible adsorption protéique pour limiter les interactions avec votre échantillon et optimiser le recouvrement
• Produit compatible avec les solutions aqueuses et les solutions organiques douces
• Produit décliné en deux tailles de pores (0,22 μm et 0,45 μm) et trois diamètres différents pour s'adapter à tous vos besoins
• Support en polypropylène ou polyéthylène haute densité (HDPE) présentant un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
Produit disponible en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : packs de 50
Références se terminant par NL (-------NL) : packs de 100
Références se terminant par TL (-------TL) : packs de 100. Ces filtres pour seringue comportent un embout de sortie.
Références se terminant par NB (-------NB) : packs de 250
Références se terminant par NK (-------NK) : packs de 1 000
Applications :
Filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse ; filtration de solvants ; filtration d'échantillons biologiques et de solutions protéiques
Application
Membrane Millex-HV en Durapore® (PVDF) hydrophile, pores de 0,45 µm, 4 mm de diamètre
Conditionnement
non stérile
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Forme physique
Code couleur : couleur naturelle (entrée et sortie)
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany