Principaux documents
SAMP2HVNB
Millipore
Filtre Millex pour système Samplicity® G2
PVDF, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
250 PKG
1 220,00 $
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 PKG
1 220,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Samplicity®
Caractéristiques
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Samplicity®
Paramètres
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.5 cm2
Volume
1.7 mL
Couleur
yellow
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Point de bulle
≥1.6 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HV
Présentation des filtres Millex destinés au système Samplicity G2
• Le système de filtration Samplicity G2 vous permet de filtrer sous vide jusqu'à 8 échantillons simultanément, directement dans des flacons de HPLC.
• Les filtres Millex destinés aux système Samplicity G2 contiennent un entonnoir muni d'un adaptateur et un filtre Millex de 33 mm.
• Le système Samplicity G2 a un impact ergonomique réduit comparé à la filtration avec seringue manuelle.
• Décliné en pores de 0,20 µm ou 0,45 µm, et avec une membrane Durapore en PVDF, une membrane Millipore Express PLUS en PES, ou une membrane en nylon.
Disponibles en deux conditionnements :
Références se terminant par NB (-------NB) : packs de 250
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 dispositifs (4 packs de 250)
Applications :
HPLC ; filtration d'échantillons visqueux ou chargés en particules avant HPLC.
Application
Soins directs aux patients : non
Conditionnement
non stérile
Composants
Entonnoir à remplissage facile et filtre Millex
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général de laboratoire
Forme physique
Code couleur : Jaune
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Articles
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.