Principaux documents
SLGVS25PS
Millipore
Protecteur de capteur de pression Dualex Plus (stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, medical device
Synonyme(s) :
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
50 PKG
195,00 $
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
195,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVC housing
PVDF membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
CE compliant
hydrophobic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
45 °C max. temp.
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Matrice
Durapel
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le protecteur de capteur de pression Dualex-Plus (stérile) est un dispositif médical destiné à être utilisé comme dispositif de protection en ligne pour les contrôleurs de pression dans les systèmes d'hémodialyse.
Application
Les protecteurs de capteur de pression sont utilisés comme dispositifs de protection en ligne pour les contrôleurs de pression dans les systèmes d'hémodialyse.
Caractéristiques et avantages
  • Protège les patients contre une contamination croisée bactériologique ou particulaire
  • Évite également que le sang et les fluides de dialyse ne viennent endommager les dispositifs de contrôle des capteurs de pression très sensibles
  • Équipé de raccords Luer-Lok®, qui conviennent parfaitement dans les systèmes d'hémodialyse à haut débit.
  • La membrane est scellée sur le dessus (Luer femelle) pour les applications d'hémodialyse
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany