SLGVM33RS
Unité de filtration Millex™-GV (stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
Millex™ (33 mm) Sterile Filter Unit with Durapore® Membrane
302,00 $
About This Item
302,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
≥40 mL/min water flow rate
10.3 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.52 cm2
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Avantages cliniques : élimination des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions à usage clinique.
- Pharmacie hospitalière : filtration stérilisante et/ou clarification de petits volumes de produits pharmaceutiques contenant des protéines, d'agents d'imagerie diagnostique, de produits chimiothérapeutiques, de solutions aqueuses ou d'eau pendant la préparation des mélanges.
- Soins directs aux patients : stérilisation et/ou élimination des particules des péridurales et autres anesthésiants liquides, et des solutions d'irrigation utilisées lors d'interventions ophtalmiques, otiques et autres gestes chirurgicaux.
Caractéristiques et avantages
- Soutien bidirectionnel de la membrane du filtre
- Élimine les micro-organismes, les particules, les précipités et les poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane
- À usage unique, apyrogène et non toxique
- Filtre membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) scellé dans un support en copolymère acrylique modifié (MMA)
- Compatible avec la plupart des solutions aqueuses
- Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA