Principaux documents
SLFG025LS
Millipore
Unité de filtration Millex-FG (stérile)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Synonyme(s) :
Millex-FG 0.20µm Filter Unit or Vent Filter, Millex-FG Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
50 PKG
327,00 $
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
327,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE membrane
PVC housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophobic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Technique(s)
gas filtration: suitable
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volume
100 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration Millex-FG (stérile) est un dispositif médicalconçu pour être utilisé comme filtre pour seringue dans les applicationsde soins directs aux patients et de préparations officinales afin de stériliserdes gaz ou des solutions de faible volume non compatiblesavec les filtres membranes standards.
Caractéristiques et avantages
  • Filtre stérilisant bidirectionnel pour les gaz et les liquides
  • Parmi les bénéfices cliniques figure l'élimination des micro-organismes, des particules et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions gazeuses pour limiter la contamination croisée
  • Les solutions aqueuses sont bloquées par la membrane hydrophobe du filtre.
  • À usage unique
  • Apyrogène et non toxique
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit comparable