Documents
SLGSV255F
Millipore
Unité de filtration Millex®-GS avec évent (stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Synonyme(s) :
filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
≥30 mL/min flow rate at 10 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité de filtration avec évent Millex®-GS (stérile) est un dispositif médical conçu pour être utilisé comme filtre pour seringue afin de stériliser et/ou de clarifier des solutions de faible volume dans des applications de soins directs aux patients et de préparations officinales.
Application
Ses applications classiques sont la filtration stérilisante de solutions d'anticorps et de solutions de soins critiques (solutions de nutrition parentérale totale (TPN) sans lipides ni additifs).
Caractéristiques et avantages
  • À usage unique, apyrogène et non toxique
  • Élimine les micro-organismes, les particules, les précipités et les poudres non dissoutes d'une taille supérieure à 0,22 µm
  • Filtre membrane hydrophile de 0,22 µm scellé dans un support en PVC
  • Inclut un filtre hydrophobe de 0,03 µm dans le dôme pour évacuer l'air et éviter le blocage par des bulles d'air
  • Porte le marquage CE et enregistré auprès de la FDA
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3