SLGSR33SB
Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose Millex™
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GS, Filtre pour seringue avec membrane en esters de cellulose MF-Millipore™, Filtre pour seringue en esters de cellulose, Filtre pour seringue en esters de cellulose de 0,22 μm
935,00 $
About This Item
935,00 $
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Niveau de qualité
Stérilité
ethylene oxide treated
sterile
Gamme de produits
Millex™
Durée de conservation
3 yr
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pk of 250
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diamètre
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Couleur
blue
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Point de bulle
≥50 psi, water
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Adapté à diverses applications en fonction du type de membrane, du support et du niveau de validation
- Unités de filtration spécialement conçues pour protéger les lignes de vide et préserver les capteurs de pression d'hémodialyse du sang et de l'humidité
- Faibles taux d'extractibles et membranes à faible adsorption pour une perte minimale d'échantillon
- Débit et pression de fonctionnement plus élevés répondant aux besoins à haute performance
Stérilisation de solutions aqueuses, de solvants organiques et de gaz ; filtration de produits contenant des petites molécules ou des protéines de grande valeur.
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration
- Application : filtration stérilisante
- Usage prévu : stérilisation de petits volumes de solutions aqueuses
- Mode d'emploi : se reporter au chapitre "Instructions d'utilisation" du mode d'emploi du filtre pour seringue Millex™
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3