SLGPX13NL
Filtre pour seringue Millex®, polyéthersulfone
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GP, Filtre pour seringue en PES Millipore Express®, Filtre pour seringue en PES de 0,22 μm, filtre pour seringue en polyéthersulfone
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for GB 31604.35-2016
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
48 L/min flow rate
48 mL/min-cm2 water flow rate
Technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
green
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Point de bulle
≥4.1 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Application
- pour clarifier des solutions aqueuses
- pour retirer les macromolécules présentes dans des substrats de soie
- pour filtrer des tampons
Caractéristiques et avantages
- Le filtre pour seringue non stérile Millex® contient une membrane en polyéthersulfone (PES) Millipore Express® PLUS.
- Assure une filtration rapide des solutions aqueuses et faiblement organiques, avec une dimension de pores de 0,22 μm pour répondre à tous vos besoins.
- Proposé en boîte de 100.
- Faible adsorption protéique, et récupération maximale des échantillons.
- Large compatibilité chimique.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Les clients ont également consulté
Articles
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Voir les données sur les composés extractibles fluorés, la récupération et les produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 537.1.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.