Principaux documents
SLGNX13TL
Millipore
Filtre pour seringue en nylon Millex
pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GN, Filtre pour seringue en nylon de 0,2 μm
NYLON 13 MM, NON-STERILE, 100
394,00 $
394,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
For a suitable alternative that ships today, try SLGVX13TL.
Changer de vue
NYLON 13 MM, NON-STERILE, 100
394,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
394,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
For a suitable alternative that ships today, try SLGVX13TL.
Matériaux
Nylon membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
48 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
purple
Dimension de pores
0.2 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Point de bulle
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane en nylon :
- Les filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane hydrophile en nylon sont compatibles avec une large gamme de solvants
- Disponibles en dimensions de pores de 0,20 µm et 0,45 µm et deux diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
- Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques, pour une vaste compatibilité chimique et une grande souplesse d'utilisation au laboratoire
- Constitués de polypropylène, pour de faible niveaux de composés extractibles et une vaste compatibilité chimique
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
- Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
- Références se terminant par TL (-------TL) : packs de 100 Ces filtres pour seringue ont un tube de prolongement
- Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
- Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Applications :
– Filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse
– Filtration de solvants
– Clarification de solutions aqueuses et organiques
Caractéristiques
Produit réservé à un usage général en laboratoire
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.