SLGPX13
Millex™ polyethersulfone syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
0.22 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
2 530,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
About This Item
2 530,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Agence
suitable for DIN 38407-42
suitable for GB 31604.35-2016
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
Technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Volume
10 mL
Couleur
green
Dimension de pores
0.22 μm
Entrée
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Point de bulle
≥4.1 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Les clients ont également consulté
Articles
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Voir les données sur les composés extractibles fluorés, la récupération et les produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 537.1.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.