MilliporeSigma
Passer à
GPWP02500
Filtre membrane en PES, dimension de pores de 0,22 μm
Millipore Express®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Caractéristiques en matière de développement durable
Synonyme(s) :
Filtre membrane Millipore Express PLUS
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 ea
Vérifier la disponibilité des articles du panier
221,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size
Material:
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
221,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
160-185 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Filtration stérilisante
  • Filtration de tampons
  • Filtration de milieux de culture tissulaire
  • Filtration d'échantillons pour analyse des PFAS (LC-MS)
Other Notes
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques.
  • Mode d'emploi : la filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 µm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Legal Information
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GSTF02500HAWP04700F1AAWP037P0
description
Millipore Express®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, Triton™-free
description
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1
description
MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for liquid monitoring
pore size
0.22 μm pore size
pore size
75 % porosity, 0.22 μm pore size
pore size
79 % porosity, 0.45 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size, 82 % porosity
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
47 mm
diam.
37 mm
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
parameter
2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 18 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
60 mL/min-cm2 water flow rate, 4 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
material
polyethersulfone membrane, plain filter, white filter
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, cellulose membrane
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic