GNWP02500
Filtre membrane en nylon, 0,2 µm de dimension de pores
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre filet en Nylon
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Description
0.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
170 μm
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Point de bulle
≥2.8 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Notre filtre filet tissé à mailles de 5 µm en Nylon (NY054700) est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les analyses de propreté.
Caractéristiques et avantages :
•Vaste gamme de dimensions de pores
•Résistance aux solvants agressifs
Applications :
Clarification et élimination des particules, filtration des solvants, analyse des particules, surveillance de la qualité des peintures, analyses de propreté dans le secteur automobile
Application
- Filtration stérilisante†
- Bioanalyses
- Filtration de solvants
- Filtration des échantillons pour analyse des PFAS
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : filtration de laboratoire classique
- Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
- Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,2 µm (ou inférieure) élimine efficacement les contaminants biologiques comme les bactéries, moisissures et levures.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Les clients ont également consulté
Articles
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Validation des filtres pour seringue Millex® avec membrane en PES pour l'analyse des PFAS dans des échantillons d'eau selon la méthode EPA 537.1.