SLAP02550
Filtre pour seringue en fibres de verre Millex™
pore size 2.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-AP, Filtre pour seringue en fibres de verre de 2,0 μm
180,00 $
About This Item
180,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PVC housing
glass fiber membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex™
Caractéristiques
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex™
Paramètres
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Hauteur
25 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimension de pores
2.0 μm
Entrée
sample type organic solution(s)
tissue culture medium
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
• Membrane hydrophile en esters de cellulose (MCE) disponible en pores de 0,22 µm, 0,45 µm et 0,80 µm, pour répondre à tous vos besoins.
• Enveloppe en chlorure de polyvinylidène (PVC) à faible teneur en matières extractibles.
Référence et conditionnements
SLAA025NB : 0,80 µm, esters de cellulose, 25 mm, 250 par pack
SLAA025NK : 0,80 µm, esters de cellulose, 25 mm, 1000 par pack
SLGS02510 : 0.22 µm, esters de cellulose, 25 mm, 1000 par pack
SLGS025NB : 0,22 µm, esters de cellulose, 25 mm, 250 par pack
SLHA02510 : 0,45 µm, esters de cellulose, 25 mm, 1000 par pack
SLHA025NB : 0,45 µm, esters de cellulose, 25 mm, 250 par pack
SLAP02550 : fibres de verre, 25 mm, 50 par pack
Applications :
Clarification de solutions aqueuses, filtration de laboratoire à usage général
Conditionnement
Caractéristiques
Forme physique
Notes préparatoires
Autoclavable
Les clients ont également consulté
Articles
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.