Principaux documents
SLPBDZ5
Millipore
Filtre pour seringue en fibres de verre Millex
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-PB, Filtre pour seringue en fibres de verre de 1,0 μm
200 PKG
930,00 $
1000 PKG
3 350,00 $
930,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 PKG
930,00 $
1000 PKG
3 350,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
930,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass fiber membrane
high-density polyethylene housing
Niveau de qualité
Agence
suitable for ISO 21675 2019
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimension de pores
1.0 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Application(s)
PFAS testing
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filtre pour seringue Millex compatible avec l'automatisation avec membrane en fibres de verre
  • Les unités de filtration Millex-PB contiennent une membrane en fibres de verre borosilicaté (APFB)
  • Conçu pour assurer une filtration efficace pour les dissolutions et autres techniques automatisées de préparation d'échantillons
  • Pour les systèmes à changement automatique de filtre : support bombé garantissant le bon positionnement des filtres en évitant leur chevauchement dans le rack de transport
  • Conditionné en vrac ou en tubes distributeurs pour les systèmes à changement automatique de filtre
Application
  • Tests de dissolution de médicaments
  • Filtration automatisée d'échantillons
  • Clarification de solutions à forte charge particulaire
Caractéristiques
Pour un usage général au laboratoire uniquement.
Définition de l'unité
  • SLBPDZ5NZ : pack de 200 unités pré-conditionnées en 8 tubes de 25 unités chacun
  • SLPBDZ5NK : pack de 1 000 unités conditionnées en vrac
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.