Documents
SLLGM25
Millipore
Filtre pour seringue Millex® en PTFE hydrophile
pore size 0.20 μm, diam. 25 mm, non-sterile, glass fiber prefilter
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LCR, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Hauteur
21 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.20 μm
Entrée
particle-laden solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HPF/LCR
Présentation des filtres pour seringue non stériles Millex®HPF
•Les filtres Millex HPF incluent deux milieux différents : un préfiltre en fibre de verre gradué (de 10,0 à 0,7 µm) pour éliminer les grandes particules et une membrane de 0,20 ou 0,45 µm pour la filtration fine
•Débit sensiblement supérieur à celui des filtres standard sans milieu de préfiltration, particulièrement pour la filtration de solutions contenant des taux élevés de particules
•Utilisation manuelle ou automatisée
•Enveloppe en polyéthylène à faible teneur en matières extractibles
Disponible en 3 tailles de conditionnement :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Références se terminant par NZ (-------NZ) : pack de 200 pré-assemblé en 8 tubes de 25.
Applications :
tests de dissolution des médicaments, préparation des échantillons automatisée, clarification de solutions contenant des taux élevés de particules
Application
Millex-LCR avec membrane en PTFE hydrophile, à pores de 0,20 µm avec préfiltre en fibres de verre, 25 mm de diamètre, support bombé
Conditionnement
Non stérile
Caractéristiques
Pour un usage général au laboratoire uniquement.
Forme physique
Code couleur : Entrée naturelle/sortie naturelle
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Articles
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Protocoles
Photometric determination of phosphate ions in water with ammonium molybdate using Spectroquant® test kits and a UV/VIS spectrophotometer.