Principaux documents
SIPK0SIX2
Milli-Q
Cartouche de purification SimpliPak® 2
For Simplicity® systems with DI water feed
Synonyme(s) :
Cartouche de purification SimpliPak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
resin (Electronic Grade Ion-Exchange Resin)
Niveau de qualité
Caractéristiques
can remove trace contaminants
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
SimpliPak®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Compatibilité
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La cartouche de purification SimpliPak® 2 est conçue pour éliminer les contaminants ioniques et organiques présents à l'état de traces dans l'eau d'alimentation désionisée. Elle est constituée de matériaux propres extrêmement purs afin de minimiser le relargage de contaminants extractibles.
Application
La cartouche de purification SimpliPak® 2 peut être utilisée avec les systèmes de purification d'eau Simplicity®.
Caractéristiques et avantages
  • Consommables d'origine pour le remplacement de la cartouche de purification SimpliPak® 2 (réf. SIPK0SIX2)
  • Maintenance simplifiée : facile à installer et à remplacer
  • Production d'eau sans contaminants ioniques ou organiques grâce à une double technologie : échange d'ions et charbon actif
Informations légales
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany