SCNY00040
Unité de filtration sous vide Millipore® Steriflip®
pore size 40.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonyme(s) :
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Steriflip®
Caractéristiques
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 25 ea
Paramètres
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
138 mm
Diamètre
6.4 cm
Diam. du filtre
4 cm
Surface de filtration
7 cm2
Capacité de l'entonnoir
50 mL
Dimension de pores
40.0 μm pore size
Raccords
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les unités de filtration Steriflip sont conçues pour s'adapter sur des tubes à centrifuger standards de 50 ml, ce qui évite d'avoir à transférer les échantillons. Pour procéder à la filtration, il suffit de fixer l'unité au tube à centrifuger de 50 ml contenant l'échantillon, puis de retourner l'ensemble et d'appliquer le vide. Le filtrat est ensuite récupéré dans le second tube à centrifuger de 50 ml fixé à l'unité.
Nouvelles dimensions de pores idéales pour les applications d'isolement cellulaire
Les filtres filets en nylon Steriflip sont maintenant proposés avec une dimension de pores de 40, 60 et 100 µm, ce qui en fait la solution idéale pour l'isolement des cellules souches, des cardiomyocytes, et des tissus neurologiques et squelettiques. L'option "système fermé sous vide" assure la stérilité des échantillons tout en permettant une séparation plus rapide des grands volumes de matériaux cellulaires et un meilleur taux de récupération.
L'unité de filtration Steriflip® élimine les accidents de versement lors du transfert d'échantillon. Visser directement l'unité au tube à centrifuger de 50 ml contenant votre échantillon, puis retourner l'ensemble et appliquer le vide. Le filtrat est récupéré dans le second tube à centrifuger de 50 ml fixé à l'unité. Les unités Steriflip sont proposées en différentes dimensions de pores et sont idéales pour isoler des cellules. Ces dernières incluent les filets en nylon Steriflip de 40, 60 et 100 µm de dimensions de pores, qui conviennent parfaitement à l'isolement des cellules souches, des cardiomyocytes, et des tissus neurologiques et squelettiques. Ce système fermé sous vide assure la stérilité de l'échantillon tout en permettant une séparation rapide des grands volumes de matériaux cellulaires pour des récupérations efficaces.
Caractéristiques et avantages
•Évite les accidents lors des transferts d'échantillons grâce à un système simple et fermé, fonctionnant sous vide
•Permet de séparer les cellules des débris cellulaires grâce à l'un des différents filtres filets en nylon (plusieurs dimensions de pores disponibles)
•Convient parfaitement à la stérilisation de petits lots de milieux de culture
•Se fixe sur n'importe quel tube à centrifuger standard de 50 ml : évite d'utiliser du matériel superflu, fait gagner du temps et élimine le risque de déversement accidentel
Applications
Stérilisation des solutions aqueuses (jusqu'à 50 ml), filtration stérilisante de petits lots de milieu de culture, filtration stérilisante de tampons comportant des petites molécules ou des protéines de grande valeur, isolement de cellules
Application
Volume de traitement de 50 ml, filtre filet en nylon hydrophile de 40,0 µm d'ouverture de mailles, radiostérilisé, stérile
Principe
Forme physique
Notes préparatoires
Rayonnement gamma
Les clients ont également consulté
Articles
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.