Documents
SCC207
Sigma-Aldrich
Lignée cellulaire d'insulinome de rat INS-1 832/13
Rat
Synonyme(s) :
INS1 832/13, INS-1 (832/13), INS 832/13, 832/13, 832/13 INS-1
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
Lignée cellulaire d'insulinome de rat INS-1 832/13, INS-1 832/13 rat insulinoma cell line is a useful model for insulin secretion regulation and pancreatic islet beta-cell function studies.
Source biologique
rat
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La sécrétion d'insuline stimulée par le glucose (GSIS), essentielle à la régulation physiologique de la glycémie, est potentialisée par les cellules bêta du pancréas. La sécrétion d'insuline est perturbée dans le diabète de type 2, et il est fondamental d'approfondir les mécanismes et la régulation de la sécrétion de l'insuline afin de comprendre le rôle des cellules bêta dans cette maladie métabolique.
Description de la lignée cellulaire
Cellules cancéreuses
Application
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur tout autre usage, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Domaine de recherche
Métabolisme
La lignée cellulaire d'insulinome de rat INS-1 832/13 est un modèle utile pour étudier la régulation de la sécrétion de l'insuline et la fonction des cellules bêta des îlots de Langerhans.
Sous-domaine de recherche
Diabète
Qualité
• Chaque flacon contient au moins 1 × 10⁶ cellules viables.
• Les cellules ont été testées négatives pour les maladies infectieuses à l'aide d'un panel CLEAR Comprehensive de souris/rat par Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont vérifiées pour s'assurer qu'elles sont bien de rat et négatives pour la contamination inter-espèces issue de souris, de hamster chinois, de hamster doré syrien, d'homme et de primate non humain (PNH) à l'aide d'un panel CLEAR Contamination de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Stockage et stabilité
Conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la décongélation initiale sans perte significative de l'expression de leurs marqueurs cellulaires et de leurs caractéristiques fonctionnelles.
Clause de non-responsabilité
Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM). Dans l'Union européenne, les OGM sont réglementés par les Directives 2001/18/CE et 2009/41/CE du Parlement européen et leur mise en œuvre nationale dans les États membres correspondants. Cette législation oblige {HCompany} à demander certaines informations vous concernant ainsi que l'établissement dans lequel les OGM sont manipulés. Cliquer ici pour obtenir le formulaire de Déclaration de l'utilisateur final (EUD).
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Feng Li et al.
Cell reports, 42(1), 111904-111904 (2023-01-21)
TEAD1 and the mammalian Hippo pathway regulate cellular proliferation and function, though their regulatory function in β cells remains poorly characterized. In this study, we demonstrate that while β cell-specific TEAD1 deletion results in a cell-autonomous increase of β cell
Immacolata Prevenzano et al.
EMBO reports, 23(7), e52990-e52990 (2022-05-28)
Tight control of glycemia is a major treatment goal for type 2 diabetes mellitus (T2DM). Clinical studies indicated that factors other than poor glycemic control may be important in fostering T2DM progression. Increased levels of methylglyoxal (MGO) associate with complications
Guo-Fang Zhang et al.
Cell metabolism, 33(4), 804-817 (2020-12-16)
Metabolic fuels regulate insulin secretion by generating second messengers that drive insulin granule exocytosis, but the biochemical pathways involved are incompletely understood. Here we demonstrate that stimulation of rat insulinoma cells or primary rat islets with glucose or glutamine + 2-aminobicyclo-(2,2,1)-heptane-2-carboxylic
Daniela G Dengler et al.
Biochemical pharmacology, 185, 114451-114451 (2021-02-06)
The secretin receptor (SCTR) is a prototypic Class B1 G protein-coupled receptor (GPCR) that represents a key target for the development of therapeutics for the treatment of cardiovascular, gastrointestinal, and metabolic disorders. However, no non-peptidic molecules targeting this receptor have
Mingxue Gu et al.
STAR protocols, 3(2), 101453-101453 (2022-06-17)
Intracellular vesicles such as lysosomes contain micromolar to millimolar concentrations of Zn2+, and disturbing lysosomal Zn2+ homeostasis via lysosomal Zn2+ release leads to mitochondria damage and consequent lytic cell death. Methods have been developed to image cellular Zn2+ dynamics. Here