Key Documents
SCC066
Sigma-Aldrich
Lignée cellulaire de barrière hémato-encéphalique hCMEC/D3
Human
Synonyme(s) :
Human BBB cell line, Human blood-brain barrier cell line, Human cerebral endothelial cell line, CMEC/D3 cell Line, hCMEC/D3 cell line
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
Lignée cellulaire de barrière hémato-encéphalique hCMEC/D3, The hCMEC/D3 BBB cell line has been extensively characterized for brain endothelial phenotype and is a model of human blood-brain barrier (BBB) function.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
drug transporter assay: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
La barrière hémato–encéphalique (BHE) est une barrière à la perméabilité hautement sélective qui sépare le sang en circulation du fluide extracellulaire cérébral dans le système nerveux central. La barrière hémato–encéphalique est formée de cellules endothéliales capillaires, qui sont reliées par des jonctions serrées de résistivité extrêmement élevée. La barrière hémato–encéphalique laisse passer l'eau, certains gaz et les molécules lipidiques solubles par diffusion passive, et assure le transport sélectif de certaines molécules comme le glucose et les acides aminés qui sont essentielles à la fonction neurale. À l'inverse, elle peut bloquer l'entrée des potentielles neurotoxines lipophiles via un mécanisme de transport actif médié par la glycoprotéine P. Les astrocytes sont nécessaires à la création de la barrière hémato–encéphalique. La barrière hémato–encéphalique bloque l'entrée, dans le cerveau, de la plupart des médicaments présents dans le sang. La présence de cette barrière complique le développement de nouveaux traitements pour les maladies cérébrales, ou de nouveaux produits radiopharmaceutiques pour la neuro-imagerie du cerveau.
La lignée cellulaire hCMEC/D3 est dérivée de microvaisseaux de lobe temporal humain isolés à partir d'un tissu excisé durant une chirurgie visant à contrôler l'épilepsie. L'isolat primaire a été enrichi en cellules endothéliales cérébrales (CEC). Lors du premier repiquage, les cellules ont été successivement immortalisées par transduction, via un vecteur lentiviral, de la sous-unité catalytique de la télomérase humaine (hTERT) et de l'antigène grand T du virus SV40, après quoi certaines CEC ont été isolées par clonage par dilution limite, puis les clones ont été caractérisés de manière poussée en ce qui concerne le phénotype endothélial cérébral. Cette lignée de cellules endothéliales microvasculaires cérébrales constitue un modèle de barrière hémato-encéphalique (BHE) humaine qui peut être facilement cultivé et qui se prête bien aux études cellulaires et moléculaires portant sur les mécanismes de transport de médicament et les mécanismes pathologiques en lien avec le système nerveux central (SNC).
Référence :
Couraud PO, et al. (2008) The human brain endothelial cell line hCMEC/D3 as a human blood‐brain barrier model for drug transport studies. Fluids Barriers CNS. 2013 Mar 26;10(1):16.
Description de la lignée cellulaire
Cellules endothéliales
Application
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé aux seules fins de recherche interne à but non commercial, conformément aux modalités de la convention d'usage restreint ("Restricted Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Domaine de recherche
Neurosciences
La lignée cellulaire de BHE hCMEC/D3 a été caractérisée de manière approfondie en ce qui concerne le phénotype endothélial cérébral. Elle constitue un modèle de la fonction de la barrière hémato-encéphalique (BHE) humaine.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Qualité
• Chaque flacon contient au moins 1 × 10^6 cellules viables.
• Les cellules sont contrôlées par PCR et sont négatives pour les virus de l'hépatite A, B et C, de l'herpès, du VIH-1 et 2, et pour le HPV.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Stockage et stabilité
Les cellules de barrière hémato-encéphalique hCMEC/D3 doivent être conservées dans l'azote liquide. Elles peuvent être repiquées au moins 10 fois sans perte significative de l'expression de leurs marqueurs cellulaires et de leurs caractéristiques fonctionnelles.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM). Dans l'Union européenne, les OGM sont réglementés par les Directives 2001/18/CE et 2009/41/CE du Parlement européen et leur mise en œuvre nationale dans les États membres correspondants. Cette législation oblige {HCompany} à demander certaines informations vous concernant ainsi que l'établissement dans lequel les OGM sont manipulés. Cliquez ici pour voir le formulaire de déclaration de l'utilisateur final (EUD).
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Francesca Maestrelli et al.
Pharmaceutics, 11(12) (2019-12-15)
The transient receptor potential akyrin type-1 (TRPA1) is a non-selective cation channel playing a pivotal role in pain sensation and neurogenic inflammation. TRPA1 channels expressed in the central nervous system (CNS) have a critical role in the modulation of cortical
Kathryn M Styles et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(4) (2020-04-26)
The multi-drug resistance of the opportunistic pathogen Acinetobacter baumannii is of growing concern, with many clinical isolates proving to be resistant to last resort as well as front line antibiotic treatments. The use of bacteriophages is an attractive alternative to
Chi-Fen Chiu et al.
Frontiers in microbiology, 11, 214-214 (2020-03-11)
Zika virus (ZIKV) infection causes severe neurological symptoms in adults and fetal microcephaly and the virus is detected in the brain of microcephaly and meningoencephalitis patient. However, the mechanism of ZIKV crossing the physiological barrier to the central nervous systems
Yuan Meng et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 21, 28-41 (2021-03-27)
Recombinant adeno-associated viruses (rAAVs) have been widely used in the gene therapy field for decades. However, because of the challenge of effectively delivering rAAV vectors through the blood-brain barrier (BBB), their applications for treatment of central nervous system (CNS) diseases
Plasma Exosomes Disrupt the Blood-Brain Barrier in Children with Obstructive Sleep Apnea and Neurocognitive Deficits.
Abdelnaby Khalyfa et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 197(8), 1073-1076 (2017-10-21)
Contenu apparenté
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.