The supplied SCC064 cells are in an active state and do not require any additional methods to activate them.
SCC064
Lignée de cellules étoilées du foie humaines LX-2
Human
Synonyme(s) :
HSC, Perisinusoidal cells, Ito cells, Hepatic lipocytes, Hepatic pericytes
3 600,00 $
About This Item
3 600,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Lignée de cellules étoilées du foie humaines LX-2, a highly suitable model of human hepatic fibrosis
Source biologique
human
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
La lignée LX-2 a été produite par l'immortalisation de cellules étoilées du foie humaines primaires avec le grand antigène T du virus SV40, puis par la culture sélective des cellules peu répliquées dans des milieux pauvres en sérum.
Xu et al. ont établi que la lignée LX-2 immortalisée résout les problèmes de variabilité des cultures cellulaires et constitue une source stable et illimitée de cellules étoilées du foie humaines qui s'avèrent homogènes. Ces lignées cellulaires ont été amplement caractérisées et conservent des éléments clés de la signalisation cytokinique, de l'expression des gènes neuronaux, du métabolisme des rétinoïdes et de la fibrogenèse, ce qui en fait un excellent modèle de culture cellulaire pour l'étude de la fibrose hépatique humaine.
Application
Maladies infectieuses
Inflammation et immunologie
Recherche sur les cellules souches
Composants
Qualité
• Les cellules sont contrôlées par PCR et sont négatives pour les virus de l'hépatite A, B et C et les virus VIH-1 et 2.
• Les cellules sont négatives pour une contamination mycoplasmique.
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
-
Were the supplied SCC064 cells active or quiescent? Were they treated or stimulated to activate them?