Spontaneous contraction, such as beating, of HL-1 cells may not be observable by bright-field microscopic inspection due to its subtlety. The beating phenotype can be observed using a fluorescent calcium flux dye, Fluo-8®.
SCC065
Lignée de cellules musculaires cardiaques HL-1
Mouse
Synonyme(s) :
HL-1 Cardiomyocyte Cell Line, HL-1 Atrial Muscle Cell Line
2 790,00 $
About This Item
2 790,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Lignée de cellules musculaires cardiaques HL-1, HL-1 Cardiac Muscle Cell Line has been extensively characterized and is a valuable model system to address questions of cardiac biology at the cellular & molecular levels.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Description générale
La lignée HL-1 provient d'une tumeur sous-cutanée AT-1 excisée d'une souris C57BL/6J femelle adulte. La lignée parentale AT-1 était à l'origine dérivée d'une tumeur auriculaire en croissance chez une souris transgénique dans laquelle l'expression du grand antigène T de SV40 était orientée vers les cardiomyocytes auriculaires grâce au promoteur du facteur natriurétique auriculaire (ANF).
Description de la lignée cellulaire
Application
Cardiaque
Maladies cardiovasculaires
Toxicité
Qualité
• Les cellules sont testées à l'aide d'un panel PCR Essential CLEAR Souris de Charles River Animal Diagnostic Services et sont négatives aux maladies infectieuses.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
• Dosage fonctionnel : Dosage fluorescent à base de colorant de calcium fluo-8 pour détecter les changements dans le calcium intracellulaire
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés (OGM). Dans l'Union européenne, les OGM sont réglementés par les Directives 2001/18/CE et 2009/41/CE du Parlement européen et leur mise en œuvre nationale dans les États membres correspondants. Cette législation oblige {HCompany} à demander certaines informations vous concernant ainsi que l'établissement dans lequel les OGM sont manipulés. Cliquez ici pour voir le formulaire de déclaration de l'utilisateur final (EUD).
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
-
Hello, Are these HL1 cells the type that do not beat in culture? Please answer, yes or no.
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, Are these HL1 cells the type that do not beat in culture?
1 answer-
HL-1 Cardiac Muscle Cell Line is an immortalized mouse cardiomyocyte cell line able to continuously divide and spontaneously contract while maintaining a differentiated cardiac phenotype. HL-1 can be serially passaged without losing its differentiated cardiac myocyte phenotype, including morphological, biochemical, and electrophysiological properties. HL-1 cells have been used to study normal cardiomyocyte function with regard to signaling, electrical, metabolic, and transcriptional regulation as well as to address pathological conditions such as hypoxia, hyperglycemia-hyperinsulinemia, apoptosis, and ischemia-reperfusion.
The HL-1 line was derived from AT-1 subcutaneous tumor excised from an adult female C57BL/6J mouse. The parental AT-1 line was originally derived from an atrial tumor growing in a transgenic mouse in which expression of the SV40 large T-antigen was targeted to atrial cardiomyocytes via the atrial natriuretic factor (ANF) promoter.