Documents
SAMPHV001
Millipore
Filtre Millex Samplicity®
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-HV, Filtre pour seringue avec membrane Durapore® en PVDF, Filtre pour seringue en PVDF de 0,45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
high-density polyethylene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Samplicity®
Technique(s)
HPLC: suitable
Diamètre
25 mm
Volume
1.7 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Présentation des filtres Millex Samplicity destinés au système Samplicity G2
•Le système de filtration Samplicity G2 vous permet de filtrer sous vide jusqu′à 8 échantillons simultanément, directement dans des flacons de HPLC.
• Filtration pour la préparation d′échantillons de HPLC sans seringue
• Les filtres Millex Samplicity comportent des entonnoirs et des filtres intégrés pour charger plus facilement les échantillons.
• Disponibles en dimensions de pore de 0,20 µm et 0,45 µm, avec des membranes en PVDF Durapore et en PTFE hydrophiles.
Disponibles en deux conditionnements :
Références se terminant par 01 (-------01) : 96 par pack
Références se terminant par 04 (-------04) : 384 dispositifs (4 x 96 par pack)
Applications :
HPLC ; filtration d′échantillons visqueux ou chargés en particules destinés à l′analyse HPLC
Application
À utiliser avec le système de filtration Samplicity. Fonctionnant sous vide, le système ne requiert qu′un effort manuel minimal pour filtrer de 1 à 8 échantillons dans des flacons de HPLC standard en seulement quelques secondes, avec une récupération supérieure à celle offerte par les filtres pour seringue.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLEX SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany