Principaux documents
SLHP033N
Millipore
Filtre pour seringue Millex, polyéthersulfone
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-GP, Filtre pour seringue en PES Millipore Express®, Filtre pour seringue en PES de 0,45 μm, filtre pour seringue en polyéthersulfone
50 PKG
302,00 $
250 PKG
1 150,00 $
1000 PKG
2 920,00 $
302,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
302,00 $
250 PKG
1 150,00 $
1000 PKG
2 920,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
302,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Description
0.45 µm pore size, 33 mm diameter, Millex-GP PES Millipore Express® membrane, hydrophilic
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex
Caractéristiques
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex
Paramètres
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.5 cm2
Volume
100 mL
Couleur
green
Matrice
Millipore Express®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Point de bulle
≥2 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres pour seringue Millex avec membrane en polyéthersulfone (PES) Millipore Express® PLUS permettent une filtration rapide des solutions aqueuses et faiblement organiques.
  • Faible adsorption protéique pour minimiser l'interaction avec votre échantillon et optimiser le recouvrement
  • Support en polypropylène, offrant de faibles taux d'extractibles et une large compatibilité chimique
Application
Filtration des solutions aqueuses et faiblement organiques
Caractéristiques
Pour un usage général au laboratoire uniquement.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Données et produits de filtration recommandés pour la méthode OTM-45 portant sur le contrôle des composés PFAS dans l'air.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Voir les données sur les composés extractibles fluorés, la récupération et les produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 537.1.
Afficher tout