Principaux documents
QGARDT3X1
Milli-Q
Cartouche de purification Q-Gard®
For Milli-Q® Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed containing high silt
Synonyme(s) :
Cartouche de purification Q-Gard® T3
1 EA
937,00 $
937,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
937,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
937,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
polypropylene and polyethylene
Niveau de qualité
Caractéristiques
can remove contaminants from various feed water types
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-Gard®
H × L × l
360 mm × 500 mm × 332 mm
Capacité
26 g/L ion exchange capacity (NaCl)
Compatibilité
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La cartouche de purification Q-Gard® T3 est conçue pour éliminer les contaminants ioniques et organiques présents, même à l'état de traces, dans l'eau d'alimentation désionisée chargée en limon.
Elle est constituée de matériaux propres extrêmement purs afin de minimiser le relargage de contaminants extractibles.
Application
La cartouche de purification Q-Gard® T3 peut être utilisée sur les systèmes Milli-Q® Advantage A10 et Reference.
Caractéristiques et avantages
  • Consommables d'origine pour le remplacement de la cartouche de filtration Q-Gard® (réf. QGARDT3X1).
  • Production d'eau sans contaminants ioniques ou organiques grâce à une triple technologie : échange d'ions, charbon actif et filtration en profondeur.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.