Principaux documents
MPGL04001
Milli-Q
Filtre Millipak® 40
0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense for the Alpha-Q and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems
Synonyme(s) :
Filtre Millipak®
1 EA
145,00 $
145,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
145,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
145,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
PVDF membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Diam. du raccord d'entrée
1/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤1.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
NPT inlet connection
outlet hose barb
Compatibilité
for use with Alpha-Q
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les produits à membrane Millipak® sont conçus pour les applications de filtration de routine en laboratoire. Les filtres Millipak® sont des produits haut de gamme à l'efficacité reconnue utilisés dans les systèmes de purification d'eau de laboratoire pour fournir de l'eau exempte de bactéries et de particules afin de répondre aux strictes exigences des applications scientifiques.
Application
L'eau purifiée filtrée à travers un filtre Millipak® 40 peut être utilisée dans toutes les applications de laboratoire nécessitant une eau exempte de bactéries et/ou de particules.
Caractéristiques et avantages
  • Les filtres membranes Millipak® sont constitués de membranes Durapore® en PVDF qui se caractérisent par un haut débit, un grand volume filtré, un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique.
  • La membrane est supportée par un disque en plastique rigide traversé par des canaux. Cela permet un haut débit d'eau et une résistance aux variations de pression sans risque de rupture de la membrane.
  • Dotés d'une structure unique, les filtres membranes Millipak® sont constitués d'un simple empilement de disques qui minimise le volume mort et le relargage de particules.
  • À raccorder à la sortie du point de distribution d'eau, comme les POD des systèmes de purification d'eau Milli-Q®.
  • La cloche de protection protège l'eau des bactéries contaminantes présentes dans l'air pendant sa distribution.
  • Maintenance aisée : filtre facile à installer et à remplacer.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui adhère aux Good Manufacturing Practices (ou Bonnes Pratiques de Fabrication) de la FDA.
Mode d'emploi :
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "sans relargage de fibres" tels que définis par la règlementation fédérale américaine (21 CFR 210.3 (b) (6)).
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l′eau à température ambiante régulée.
Rétention bactérienne :
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 x 10⁷ UFC/cm² en utilisant la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Can these filters be sterilised by Gamma irradiation?
    1 answer
    1. For the MPGL04001 filter, sterilization details can be found in the Certificate of Quality, which confirms that 3 autoclave cycles of 90 minutes at 123°C can be performed.
      Helpful?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  10. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  