Principaux documents
PYR0MATCELLS
Millipore
Cellules PyroMAT®
pkg of 2 vials, Cryopreserved MonoMac 6 cells for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
2 EA
1 300,00 $
1 300,00 $
Please contact Customer Service for availability.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
2 EA
1 300,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
eCl@ss :
32160606
Nomenclature NACRES :
NA.74
1 300,00 $
Please contact Customer Service for availability.
Demander des informations complémentaires
Agence
EP Chapter 2.6.30
Niveau de qualité
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pkg of 2 vials
Fabricant/nom de marque
PyroMAT®
Application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilité
configured for PyroMAT® System
Conditions d'expédition
dry ice
Adéquation
pyrogenic bacteria
Description générale
Le système PyroMAT® est basé sur la lignée cellulaire Mono-Mac-6 (MM6) et utilise l'interleukine-6 (IL-6) comme indicateur de lecture.
PyroMATcells contient les cellules MonoMac 6 cryoconservées, 2 × 1 ml
Le système PyroMAT® est une solution robuste, facile à utiliser et prête à l'emploi pour les essais des pyrogènes réalisés à l'aide du test d'activation des monocytes (MAT). Les cellules PYROMAT® sont des cellules monocytaires humaines cryoconservées de la lignée cellulaire Mono-Mac-6. Elles ont été validées pour le test d'activation des monocytes.
Application
Les cellules PYROMAT® sont utilisées pour déterminer l'activité des pyrogènes dans une solution ou une suspension en induisant la production d'interleukine dans des cultures cellulaires avec des monocytes humains. Elles sont utilisées pour assurer la sécurité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux parentéraux.
Caractéristiques et avantages
  • Cellules monocytaires cryoconservées prêtes à l'emploi
  • La seule lignée cellulaire validée et disponible pour le test d'activation des monocytes
  • Expression de tous les récepteurs de type Toll responsables de la détection des pyrogènes
Conditionnement
1 boîte de 2 flacons, suffisant pour 1 test
Composants
2 flacons de cellules Mono-Mac-6 cryoconservées
Autres remarques
Download the PyroMAT® Method Software from here.
Produits recommandés
À utiliser avec le kit PyroMat (PYR0MATKIT), l'endotoxine étalon de référence (réf. 144.161.0001), les témoins de NEP (réf. MATHKSA, MATFLAGELLIN)
Informations légales
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.