Principaux documents
PX1289F
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
Synonyme(s) :
Mono-oléate de polyoxy-éthylènesorbitane, Mono-oléate de polyéthylène glycol sorbitane, Monooléate de POE (20)-sorbitane, Polysorbate 80
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
500-019-9
Pression de vapeur
<1.33 hPa
Forme
liquid
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
>100 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point >149 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clé InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Remarque sur l'analyse
Acid value: 2 max
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Saponification value: 45-55
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup