PPTG04700
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 47 mm, hydrophobic, polypropylene
Synonyme(s) :
Hydrophobic, Polypropylene cut disc, Air monitoring filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical)
1 h at 90 °C
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
200 μm ± 50 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Dimension de pores
0.2 μm pore size
>40 % porosity
Point de bulle
>4 psi, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
- Clarification organic solutions and solvent
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- FAS sample filtration
Caractéristiques et avantages
Filters have high dirt-holding capacity
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Données et produits de filtration recommandés pour l'analyse des PFAS selon une version modifiée de la méthode EPA 1633.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.