PP64
IgG de lapin
Rabbit IgG Polyclonal Antibody validated for use in ELISA.
Synonyme(s) :
Rabbit Antibody, Rabbit IgG Antibody, Rabbit Immunoglobulin G
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
10 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
IgG de lapin purifiée.
Source : sérum de lapin normal recueilli sur des lapins normaux en bonne santé.
Source : sérum de lapin normal recueilli sur des lapins normaux en bonne santé.
Qualité
Pureté, déterminée par électrophorèse sur gel, supérieure à 95 %.
Forme physique
Format : purifié
L'IgG est purifiée par un fractionnement de Cohn suivi d'une seconde purification au caprylate de sodium.
Liquide non stérile congelé dans une solution saline tamponnée au phosphate 0,01 M, pH 7,1. Produit filtré à l'aide d'un filtre membrane de 0,45 micron.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 12 mois maximum. Éviter les congélations-décongélations multiples.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Connective Tissue Growth Factor (CTGF/CCN2) enhances lactogenic differentiation of mammary epithelial cells via integrin-mediated cell adhesion.
BMC Cell Biology null
Evidence that Igf2 down-regulation in postnatal tissues and up-regulation in malignancies is driven by transcription factor E2f3.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Polarized release of human cytomegalovirus from placental trophoblasts.
Journal of virology null
The Journal of biological chemistry, 291(34), 17510-17522 (2016-07-02)
We previously reported that the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) is physically and functionally coupled with Hsc70 as well as with the dopamine synthesis enzymes tyrosine hydroxylase (TH) and aromatic amino acid decarboxylase, providing a novel mechanism for dopamine homeostasis
Stem cell reports, 5(5), 805-815 (2015-11-27)
The orphan nuclear receptor TLX is a master regulator of postnatal neural stem cell (NSC) self-renewal and neurogenesis; however, it remains unclear how TLX expression is precisely regulated in these tissue-specific stem cells. Here, we show that a highly conserved