Documents
PITP01250
Millipore
Inserts de culture cellulaire standards Millicell®
pore size 3.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Synonyme(s) :
Insert de culture cellulaire Millicell, 12 mm, polycarbonate, 3,0 µm, insert de culture tissulaire, insert perméable pour culture cellulaire, inserts de culture cellulaire, plaque de culture tissulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
sterile
Caractéristiques
2x106 pores/cm2 (pore density)
hydrophilic
Conditionnement
pack of 50 (individually blister packaged)
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
50 °C max. temp.
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
Hauteur
10.5 mm
Diamètre
12 mm
Taille
24 wells
Superficie
0.6 cm2
Volume de travail
0.6 mL
Matrice
Isopore
Dimension de pores
3.0 μm pore size
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Grâce aux inserts Millicell®, les cellules adhérentes ou en suspension peuvent accéder au milieu par leurs deux pôles, apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'observer les deux côtés de la monocouche cellulaire.
Application
  • Adhérence cellulaire
  • Croissance et différenciation cellulaires
  • Immunocytochimie
  • Transport de médicaments et perméabilité aux médicaments
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Protocoles
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Afficher tout