Key Documents
OX0270
Supelco
Oxalic Acid, Dihydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Oxalic Acid, Dihydrate, Ethanedioic Acid, Dihydrate, Ethanedioic Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H2O4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-634-3
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.000312 hPa ( 25 °C)
Pureté
99.5-102.5%
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
98-100 °C (Elimination of water of crystallisation)
Température de transition
flash point 157 °C (decomposition)
Solubilité
>100 g/L
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clé InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay: 99.5-102.5%
Calcium (Ca): 0.001% max
Chloride (Cl): 0.002% max
Heavy Metals (by ICP-OES): 5ppm max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 2ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Residue after ignition: 0.01% max
Substances darkened by hot sulfuric acid: To pass test
Sulfate (SO4): 0.005% max
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2