Principaux documents
1.00062
Supelco
Acetic acid
96%, for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Acide acétique solution
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Beilstein:
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Acide acétique (96 %), for analysis EMSURE®
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
15.2 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥96.0% (alkalimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
463 °C
Limite d'explosivité
4-19.9 % (v/v)
Impuretés
≤0.01 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ag (Silver)
≤0.010 ppm Au (Gold)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Be (Beryllium)
≤0.020 ppm Cr (Chromium)
≤0.020 ppm Cu (Copper)
≤0.020 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Al (Aluminium)
≤0.050 ppm Cd (Cadmium)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Ge (Germanium)
≤0.050 ppm In (Indium)
≤0.050 ppm Mg (Magnesium)
≤0.050 ppm Sn (Tin)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.050 ppm Zn (Zinc)
≤0.100 ppm B (Boron)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zr (Zirconium)
≤0.200 ppm Ca (Calcium)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤2 ppm Acetaldehyde
Chaîne SMILES 
CC(O)=O
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
117.9 °C/1013 hPa
Pf
16.6 °C
Température de transition
flash point 39 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): ≥ 96.0 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acetaldehyde: ≤ 2 ppm
Chloride (Cl): ≤ 0.5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 0.5 ppm
Ag (Silver): ≤ 0.010 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.01 ppm
Au (Gold): ≤ 0.010 ppm
B (Boron): ≤ 0.100 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.010 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.020 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.200 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.050 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.020 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.020 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.100 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0.050 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0.050 ppm
In (Indium): ≤ 0.050 ppm
K (Potassium): ≤ 0.100 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.050 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.020 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.500 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.020 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.020 ppm
Pt (Platinum): ≤ 0.100 ppm
Sn (Tin): ≤ 0.050 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.010 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.100 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.050 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.100 ppm
Indifference against chromic acid: conforms
Substances reducing potassium permanganate: conforms
Evaporation residue: ≤ 5 ppm
Dilution test: conforms
Date of expiry: see product label
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F
Point d'éclair (°C)
39 °C
Les clients ont également consulté
Articles
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.