OP03L
Anti-p53 (Ab-1) (Pantropic) Mouse mAb (PAb421)
lyophilized, clone PAb421, Calbiochem®
581,00 $
About This Item
581,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAb421, monoclonal
Forme
lyophilized
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, monkey, mouse, rabbit, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Immunogène
Application
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (10 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml, see application references)
Flow Cytometry (1-20 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg per sample, see application references)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Normal skin tissue or SK-OV-3 cells
Breast carcinoma, A431 cells, or p53 standard (Cat. No. 506147)
Autres remarques
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51 6304.
Crawford, L. and Harlow, E. 1982. J. Virol.41, 709.
Harlow, E., et al. 1981. J. Virol.39 861.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1