CBL404
Anti-p53 Antibody, aa 211-220, clone240
clone PAb240, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-p53 antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAb240, monoclonal
Espèces réactives
hamster, monkey, mouse, chicken, human, rat, bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
a) Most of them are missense point mutations giving rise to an altered protein function.
b) Many -but not all- mutant p53 proteins exhibit a common mutant structure, which can be recognized by monoclonal antibodies specific for p53 in the mutant conformation.
Spécificité
Immunogène
Application
Detection of mutant p53
Prevalence of detection using CBL 404
-50% colon carcinoma sections positive (30 samples)
-70% lung carcinoma sections positive (50 samples)
-30% carcinoma breast samples positive (50 samples)
Normal and pre-malignant tissues negative
Reacts on methacarn fixed tissue
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable