MilliporeSigma
Passer à
MXQREAD01
Lecteur Milliflex® Quantum
Part of the Milliflex® Quantum system, Fluorescence-based technology, For the rapid detection of microbial contamination
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
30 080,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32160606
30 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une démonstration
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
AC/DC input
100 V / 200 V AC, 50-60 Hz
Quality Segment
material
304L stainless steel chamber (optical), 304L stainless steel handle, PVC foot, aluminum housing (sheet 1050), glass filter (OG550; optical), polyester housing, transparent polycarbonate protector(s) (LED)
manufacturer/tradename
Milliflex®
parameter
15-40 °C temperature (with or without camera)
H
12.5 cm (4.9 in.)
W
14.2 cm (5.6 in.)
weight
4.4 kg (9.7 lb)
output
24 V (direct current)
application(s)
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Le lecteur Milliflex® Quantum est un système simple et facile d'emploi, conçu pour être utilisé sur une paillasse de laboratoire. Il fait partie du système Milliflex® Quantum, technologie à fluorescence rapide conçue pour la détection quantitative rapide des contaminants sur un large choix de matrices filtrables.
Application
Le lecteur Milliflex® Quantum est utilisé pour dénombrer visuellement les micro-organismes viables filtrés sur une membrane, dès 1 UFC par échantillon. Il convient à la détection rapide de la contamination microbienne des matières premières, des échantillons de produits finis et semi-finis, de l'eau et des échantillons environnementaux.
Features and Benefits
Le lecteur Milliflex Quantum est conforme à la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE) et il porte le marquage CE.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MMQUANK01MMHEADQU1MXQCAM001
material
304L stainless steel chamber (optical), PVC foot, glass filter (OG550; optical), transparent polycarbonate protector(s) (LED), 304L stainless steel handle, polyester housing, aluminum housing (sheet 1050)
material
304L stainless steel (Camera front plate), 304L stainless steel (Optical Chamber, Reader), 304L stainless steel handle (Reader), 304L stainless steel stand (Reader), PVC foot (Reader), aluminum foot (with epoxy coating, Camera), aluminum housing (Sheet, Reader), glass window(s) (Camera), polyoxymethylene housing (Membrane Transfer Tool), polyphenylsulfone (PPSU) (Removal Rack Membrane Transfer Tool ), silicone seal (Membrane Transfer Tool)
material
316L stainless steel , stainless steel head
material
304L stainless steel plate (front), aluminum housing, epoxy-coated housing, glass window(s)
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
EQ2
Quality Level
EQ2
Quality Level
SP2
Quality Level
EQ2
W
14.2 cm (5.6 in.)
W
-
W
-
W
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
pharmaceutical
output
24 V (direct current)
output
-
output
-
output