MXRPBLRST
Kit de réactifs Milliflex® Rapid
Pharmaceutical Products Analysis
867,00 $
About This Item
867,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilité
Milliflex® Rapid
Conditions d'expédition
wet ice
Catégories apparentées
Description générale
Grâce à un programme automatisé pré-réglé éprouvé, la Station de pulvérisation automatique procure des résultats reproductibles, analyse après analyse. Les réactifs sont appliqués via un mouvement de balayage en va-et-vient du porte-filtre sous le nébuliseur en verre étalonné.
Grâce à un programme automatisé pré-réglé éprouvé, la Station de pulvérisation automatique procure des résultats reproductibles, analyse après analyse. Les réactifs sont appliqués via un mouvement de balayage en va-et-vient du porte-filtre sous le nébuliseur en verre étalonné.
Grâce à un programme automatisé pré-réglé éprouvé, la Station de pulvérisation automatique procure des résultats reproductibles, analyse après analyse. Les réactifs sont appliqués via un mouvement de balayage en va-et-vient du porte-filtre sous le nébuliseur en verre étalonné.
Grâce à un programme automatisé pré-réglé éprouvé, la Station de pulvérisation automatique procure des résultats reproductibles, analyse après analyse. Les réactifs sont appliqués via un mouvement de balayage en va-et-vient du porte-filtre sous le nébuliseur en verre étalonné.
Des robinets-vannes à manchon déformable assurent la distribution d′un volume identique de réactif à chaque cycle. Un compresseur interne assure un fonctionnement autonome, pour s′affranchir de tout équipement supplémentaire.
En mode de pulvérisation automatique, la Station de pulvérisation automatique distribue les deux réactifs en 90 secondes sur simple pression d'un bouton.
Le panneau de commande permet aux analystes de facilement lancer une opération en sélectionnant celle-ci dans la liste des opérations disponibles.
Composants
Un réactif bioluminescent, 2 flacons
Un tampon reconstitué, stérile, 2 flacons
2 seringues
5 bouchons Luer-Lock
6 adaptateurs pour flacon
Remarque sur l'analyse
Pseudomonas sp.
Levures et moisissures
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Articles
Use Milliflex® Rapid System to detect cell-based immunotherapeutics for microbial contaminants. This automated ATP-based system supports rapid detection, imaging, and quantification of viable microorganisms.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Contenu apparenté
Le système automatisé Milliflex® Rapid peut vous faire gagner plusieurs jours sur vos tests de biocharge et vos essais de stérilité. Sa technologie éprouvée détecte avec rapidité et précision les micro-organismes présents durant les essais de stérilité, les tests de biocharge, les contrôles en cours de procédé et les tests de libération de produits.
Milliflex® Rapid system delivers bioburden and sterility testing results days earlier with proven technology.