Principaux documents
MXHAWG124
Millipore
Entonnoir Milliflex®
100mL, 0.45μm white gridded for bioburden and water analysis with the Milliflex® system
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Paramètres
100 mL sample volume
Capacité
100 mL
Diam. du filtre
51 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'entonnoir Milliflex® est une unité de filtration stérile prête à l'emploi qui allie un entonnoir de 100 ml et un filtre membrane en un seul et même dispositif, offrant une solution complète pour les tests de biocharge. L'entonnoir est fait de polypropylène et de styrène/acrylonitrile (SAN), et la membrane, blanche, quadrillée, à pores de 0,45μm est constituée d'un mélange d'esters de cellulose et mesure 51 mm de diamètre. Le filtre membrane solidaire et scellé permet d'éviter la manipulation de la membrane, évitant une importante source de contamination et améliorant ainsi la fiabilité des tests de biocharge. Le scellement de la membrane empêche le phénomène de débordement souvent observé avec les autres systèmes de filtration. Ce dispositif Milliflex® présente une surface de filtration presque deux fois plus importante que les membranes classiques, d'où une filtration plus rapide. De plus, l'entonnoir peut être facilement détaché de la membrane, sans outil. La forme convexe de la membrane après filtration permet de vérifier son intégrité tout en empêchant le piégeage de bulles d'air lorsqu'elle est placée sur un milieu de culture.
Application
L'entonnoir Milliflex® de 100 ml avec membrane en esters de cellulose est utilisé dans les tests de biocharge, la surveillance de la qualité de l'eau et les analyses microbiologiques classiques de la bière et de l'eau en bouteille. Il est largement employé dans les industries pharmaceutique, cosmétique et brassicole.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3