MilliporeSigma
Toutes les photos(7)
Principaux documents
MMHVWP124
Millipore
Unité de filtration Milliflex Oasis®
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, white filter, volume 100 mL
Synonyme(s) :
Dispositif de filtration stérile sur membrane destiné aux tests de biocharge
24 UNIT
360,00 $
360,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
24 UNIT
360,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
360,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
Niveau de qualité
Agence
EP, USP, JP
Stérilité
electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 24
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Capacité
100 mL
Diam. du filtre
49 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® System
Description générale
L'entonnoir MILLIFLEX OASIS® est une unité de filtration irradiée par un faisceau d'électrons prête à l'emploi, qui allie un entonnoir de 100 ml et un filtre membrane en un seul et même dispositif, offrant une solution complète pour les tests de biocharge. L'unité de filtration est faite d'un copolymère de styrène/butadiène tandis que la membrane blanche non quadrillée de 49 mm de diamètre est faite de poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) et présente une dimension de pores de 0,45 µm. L'unité de filtration Milliflex Oasis® présente une surface de filtration presque deux fois plus importante que celle des membranes classiques, ce qui permet une filtration plus rapide. De plus, l'entonnoir peut être détaché facilement du filtre membrane, sans avoir besoin d'outils. La forme convexe du filtre membrane après filtration permet de vérifier son intégrité tout en empêchant le piégeage de bulles d'air lorsqu'elle est placée sur un milieu de culture.
Le filtre membrane en PVDF est compatible avec un vaste éventail de substances chimiques et présente une faible adsorption protéique.
La fonctionnalité MILLIFLEX® PROTACT protège vos échantillons d'une contamination secondaire et assure un contact optimal entre la membrane et la gélose, ce qui permet d'obtenir les résultats les plus fiables. Le filtre membrane scellé breveté empêche le phénomène de contournement souvent observé avec d'autres systèmes de filtration et assure une lecture précise.
La fonctionnalité MILLIFLEX® AZURE associe un entonnoir transparent et des indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir pour un remplissage facile sous n'importe quel angle. La conception innovante de l'unité de filtration empêche les fuites ou le contournement de la membrane par l'échantillon afin de garantir la filtration du volume d'échantillon requis.
La fonctionnalité MILLIFLEX® RACK&STACK comprend également un couvercle verrouillé pour garantir un transport et une incubation en toute sécurité.
Application
L'entonnoir Milliflex Oasis® de 100 ml avec membrane en PVDF est utilisé dans les tests de biocharge. Le filtre en PVDF présente une large compatibilité chimique et est conçu pour les échantillons contenant des agents antimicrobiens. Il est très utilisé dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et brassicole.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.