Principaux documents
MMPWRSPEU
Millipore
Source d'alimentation Milliflex Oasis®
Europe adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Synonyme(s) :
Alimentation électrique
1 UNIT
322,00 $
322,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
322,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
322,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Entrée CA/CC
100 V / 250 V, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
Europe adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le système de filtration MILLIFLEX OASIS® permet de simplifier et de sécuriser le processus de contrôle microbiologique, avec d'excellents niveaux de productivité, de fiabilité des résultats et de conformité règlementaire. La pompe MILLIFLEX OASIS® est une pompe à vide de nouvelle génération destinée à l'analyse de l'eau et de la biocharge en milieu pharmaceutique. Une alimentation électrique de 100 – 240 VCA, 50/60 Hz à la norme européenne assure le fonctionnement efficace de la pompe de filtration. Un kit d'alimentation électrique MILLIFLEX OASIS® peut être utilisé pour alimenter jusqu'à trois pompes.
Application
La pompe de filtration MILLIFLEX OASIS® peut être utilisée dans les tests de biocharge et le contrôle de l'eau dans l'analyse de la bière, de l'eau en bouteille, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Informations légales
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany